Läs mer
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluorometyl)fenyl]borat, TRC
Produktkod. 30427246
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30427246 500 mg
1 options
Produktkod. 30427246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS808830500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
CAS 79060-88-1
Molekylformel C32H12BF24Na
Kvantitet 500 mg
Synonym tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-Borate(1-) sodium, 1,3-bis(trifluoromethyl)-Benzene boron complex, NaBARF, Sodium tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate(1-), Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate sodium salt
InChI formel InChI=1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
LEDER [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
IUPAC-namn natrium; tetrakis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]boranuid
Molekylvikt (g/mol) 886.2
Formel vikt 886.0547