Läs mer
Natriumtetrakis(4-fluorfenyl)boratdihydrat, 98 %
Produktkod. p-7037256
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412376 250 mg 250mg
15492366 1 g 1g
15402376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55952.MD
CAS: 207683-22-5 | C24H20BF4NaO2 | 450,215 g/mol
Natriumtetrakis(4-fluorfenyl)boratdihydrat, används som ett reagens för tvåfas titrering av nonjoniska ytaktiva ämnen i närvaro av anjoniska ytaktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natriumtetrakis
(4-fluorfenyl)boratdihydrat, används som reagens för tvåfas titrering av nonjoniska ytaktiva ämnen i närvaro av anjoniska ytaktiva ämnen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207683-22-5
Molekylformel C24H20BF4NaO2
Molekylvikt (g/mol) 450.215
MDL-nummer MFCD00149598
InChI-nyckel MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
PubChem CID 45073643
IUPAC-namn natrium;tetrakis(4-fluorfenyl)boranuid;dihydrat
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4285808
Formel vikt 450.21 (414.18 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.