Läs mer
Natriumtetrafenylborat, 99 %
Produktkod. 11464283
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464283 5 g 5g
11474283 25 g 25g
11484283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10909.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342,22 g/mol
Natriumtetrafenylborat används som ett utfällningsreagens för kalium och som ett skyddsmedel för att skydda aminosyror. Det används vid framställning av N-acylammoniumsalter. Den finner tillämpning som en fenyldonator i palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner för att framställa arylalkener och biarylföreningar. Det används i oorganisk och metallorganisk kemi på grund av dess löslighet i opolära lösningsmedel. Vidare är det involverat i isoleringen av komplex med dikväveligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumtetrafenylborat används som utfällningsreagens för kalium och som skyddsmedel för att skydda aminosyror. Det används vid framställning av N-acylammoniumsalter. Den finner tillämpning som en fenyldonator i palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner för att framställa arylalkener och biarylföreningar. Det används i oorganisk och metallorganisk kemi på grund av dess löslighet i opolära lösningsmedel. Vidare är det involverat i isoleringen av komplex med dikväveligander.
Löslighet Löslig i
vatten och etanol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-66-8
Molekylformel C24H20BNa
Molekylvikt (g/mol) 342.22
MDL-nummer MFCD00011494
InChI-nyckel HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
LEDER [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraphenylborate
Smältpunkt >300 °C
pH 8
Linjär formel NaB(C6H5)4
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3599783
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8690
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
IUPAC-namn natrium;tetrafenylboranuid
Formel vikt 342.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tetraphenylborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraphenylborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.