Läs mer
Natriumtetrafenylborat, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11387898
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387898 2 g 2g
11397898 10 g 10g
11307908 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036430.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342,22 g/mol
Natriumtetrafenylborat används som ett utfällningsreagens för kalium, som ett skyddsmedel för att skydda aminosyror. Det används vid framställning av N-acylammoniumsalter. Den finner tillämpning som en fenyldonator i palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner för att framställa arylalkener och biarylföreningar. Det används i oorganisk och metallorganisk kemi på grund av dess löslighet i opolära lösningsmedel. Vidare är det involverat i isoleringen av komplex med dikväveligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-66-8
Molekylformel C24H20BNa
Molekylvikt (g/mol) 342.22
MDL-nummer MFCD00011494
InChI-nyckel HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
IUPAC-namn natrium;tetrafenylboranuid
LEDER [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetraphenylborate
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
pH 8
Linjär formel NaB(C6H5)4
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3599783
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8690
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 342.23
Procent renhet ≤99.5%
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.