Läs mer
Natriumtetrafenylboroat, TRC
Produktkod. 30415129
Change view
Kvantitet:
1 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415129 1 g
30420152 500 g
30423588 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30415129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6731001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-66-8
Molekylformel C24 H20 B . Na
Molekylvikt (g/mol) 342.22
Synonym Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (1:1) (ACI), Sodium tetraphenylboron, Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (8CI, 9CI), HOK-Boron Na, Kalibor, Kalignost, Kariporu K, Sodium tetrakis(phenyl) borate, Sodium tetraphenylborate (NaPh4B), Sodium tetraphenylborate(1-), Sodium tetraphenylboride, Sodium tetraphenylboride(1-), Tetraphenyl boron sodium salt, Tetraphenyl sodium borate
IUPAC-namn natrium; Tetrafenylboranuide
LEDER [Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tetraphenylboroate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Formel vikt 342.1556