Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumtetrationatdihydrat
Produktkod. 15783487 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15783487 25 g 25g
15793487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15783487 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461920250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13721-29-4 | H4Na2O8S4 | 306.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13721-29-4
Molekylformel H4Na2O8S4
Molekylvikt (g/mol) 306.24
MDL-nummer MFCD00150868
InChI-nyckel HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
IUPAC-namn dinatriumdihydrat (sulfonatodisulfanyl)sulfonat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tetrathionate dihydrate
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 30.6g/L.
Formel vikt 306.27
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.