Läs mer
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetrathionate dihydrate |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NaO3SS2SO3Na · 2H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 306.27g/mol |
| Procent renhet | ≥98.0% (T) |
| Förpackning | Poly bottle |
| Densitet | 2.1g/mL at 25°C |