Läs mer
Natriumtiocyanat, 96 %
Produktkod. 11483834
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483834 250 g 250g
11473834 1000 g 1000g
11493834 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483834 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11867.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
En förening som används för att omvandla alkylhalider till motsvarande alkyltiocyanater. Genomgår nukleofila substitutionsreaktioner med fasöverföringskatalysatorer. Silvertiocyanat kan också användas, utfällningen av olösliga silverhalider hjälper till att förenkla upparbetningen. Behandling av isopropylbromid med natriumtiocyanat i en het etanollösning ger isopropyltiocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En förening som används för att omvandla alkylhalider till motsvarande alkyltiocyanater. Genomgår nukleofila substitutionsreaktioner med fasöverföringskatalysatorer. Silvertiocyanat kan också användas, utfällningen av olösliga silverhalider hjälper till att förenkla upparbetningen. Behandling av isopropylbromid med natriumtiocyanat i en het etanollösning ger isopropyltiocyanat.
Löslighet Löslig i vatten (1250g/L), alkohol
och aceton.
Noter
Hygroskopisk, skyddar mot fukt och vatten. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-72-7
Molekylformel CNNaS
Molekylvikt (g/mol) 81.07
MDL-nummer MFCD00011123
InChI-nyckel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-namn natrium;tiocyanat
LEDER [Na+].[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiocyanate
Smältpunkt 287°C
Densitet 1.74
pH 6 till 8
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
Beilstein 3594965
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9327
Löslighetsinformation Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone.
Formel vikt 81.07
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.