Läs mer
Natriumtiocyanat, 96 %
Beskrivning
En förening som används för att omvandla alkylhalider till motsvarande alkyltiocyanater. Genomgår nukleofila substitutionsreaktioner med fasöverföringskatalysatorer. Silvertiocyanat kan också användas, utfällningen av olösliga silverhalider hjälper till att förenkla upparbetningen. Behandling av isopropylbromid med natriumtiocyanat i en het etanollösning ger isopropyltiocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
En förening som används för att omvandla alkylhalider till motsvarande alkyltiocyanater. Genomgår nukleofila substitutionsreaktioner med fasöverföringskatalysatorer. Silvertiocyanat kan också användas, utfällningen av olösliga silverhalider hjälper till att förenkla upparbetningen. Behandling av isopropylbromid med natriumtiocyanat i en het etanollösning ger isopropyltiocyanat.
Löslighet Löslig i vatten (1250g/L), alkohol
och aceton.
Noter
Hygroskopisk, skyddar mot fukt och vatten. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiocyanate |
| Smältpunkt | 287 °C |
| Densitet | 1.74 |
| pH | 6 till 8 |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 5000 g |
| Beilstein | 3594965 |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9327 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1250 g/L), alkohol och aceton. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.