Läs mer
Sodium Thiocyanate, ≥98.0% (on dried basis, AT), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiocyanate |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | NaSCN |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594965 |
| IUPAC-namn | sodium;thiocyanate |
| Formel vikt | 81.07g/mol |
| Procent renhet | ≥98.0% (on dried basis, AT) |
| Förpackning | Poly bottle |