Läs mer
Sodium Thiocyanate, 98 to 102% (titration), Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiocyanate |
| Smältpunkt | 308°C |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 3 kg |
| Linjär formel | NaSCN |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594965 |
| IUPAC-namn | sodium;thiocyanate |
| Formel vikt | 81.07g/mol |
| Visa mer |