Läs mer
Natriumtiocyanat,≥ 98 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11406841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406841 100 g 100g
11416841 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406841 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219877180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 100g
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 540-72-7
Molekylformel CNNaS
Molekylvikt (g/mol) 81.07
MDL-nummer MFCD00011123
InChI-nyckel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-namn natriumcyanosulfanid
LEDER [Na+].[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiocyanate
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥98%
Formel vikt 81.1
Kvalitet ACS-reagens