Läs mer
Natriumtiocyanat, 98 %, extra rent
Produktkod. 10379133 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10379133 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10572655 250 g Plastflaska 250g
10266300 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10379133 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1724.83 SEK
    1548.65 SEK / 2.5kg
    Save 176.18 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-72-7
Molekylformel CNNaS
Molekylvikt (g/mol) 81.07
MDL-nummer MFCD00011123
InChI-nyckel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-namn natrium;tiocyanat
LEDER [Na+].[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiocyanate
Smältpunkt 287,0 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
pH 5,5 till 7,5 (5 % soln. vid 20 °C)
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 2.5 kg
Förlust vid torkning 2,5% max.
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 97,5 % min. (på torkat ämne) (argentometri)
Linjär formel NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1390 g/L (21 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, fritt lösliga i aceton
Formel vikt 81.07
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.