Läs mer
Sodium thiocyanate, 98%, extra pure
Produktkod. p-42455 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
Produktkod. 10572655
Brand: Thermo Scientific Acros 196762500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-72-7
Molekylformel CNNaS
Molekylvikt (g/mol) 81.07
MDL-nummer MFCD00011123
InChI-nyckel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-namn natrium;tiocyanat
LEDER [Na+].[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiocyanate
Smältpunkt 287,0 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Linjär formel NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Löslighetsinformation Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formel vikt 81.07
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid torkning 2.5% max.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.