Läs mer
Natriumtiocyanat, ACS, 98,0 % min
Produktkod. 11377718
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377718 100 g 100g
11387718 500 g 500g
11367718 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033388.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
Natriumtiocyanat används som en prekursor för syntes av läkemedel och specialkemikalier. Det används för att framställa alkyltiocyanater genom att reagera med alkylhalider. Det är involverat nukleofila substitutionsreaktioner med fasöverföringskatalysatorer. Det är ett vanligt laboratoriereagens som används för att testa närvaron av Fe 3+ -joner. Det fungerar som ett spinnlösningsmedel för polyakrylnitril i fiberindustrin, fotografisk stabilisator, korrosionsinhibitor, polymerstabilisator och härdningsaccelerator för cement- och betongblandningar. Vidare används det också i både kristallisation och rening av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-72-7
Molekylformel CNNaS
Molekylvikt (g/mol) 81.07
MDL-nummer MFCD00011123
InChI-nyckel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
LEDER [Na+].[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiocyanate
Smältpunkt 287°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98% min.
Beilstein 3594965
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,alcohol.Soluble in water,acetone,alcohols and ammonia.
IUPAC-namn natrium;tiocyanat
Formel vikt 81.07
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Utseende White crystalline/chunks
Densitet 1.74 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.