Läs mer
Natriumtiocyanat, ACS, 98,0 % min
Description
Natriumtiocyanat används som en prekursor för syntes av läkemedel och specialkemikalier. Det används för att framställa alkyltiocyanater genom att reagera med alkylhalider. Det är involverat nukleofila substitutionsreaktioner med fasöverföringskatalysatorer. Det är ett vanligt laboratoriereagens som används för att testa närvaron av Fe 3+ -joner. Det fungerar som ett spinnlösningsmedel för polyakrylnitril i fiberindustrin, fotografisk stabilisator, korrosionsinhibitor, polymerstabilisator och härdningsaccelerator för cement- och betongblandningar. Vidare används det också i både kristallisation och rening av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiocyanate |
| Smältpunkt | 287 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristaller och/eller Chunks |
| Kvantitet | 500 g |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
| Utseende | Vita kristallina/bitar |
| Analysprocentintervall | 98% min. |
| Densitet | 1,74 g/cm3 vid 20 °C |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.