Läs mer
Natriumtiocyanat, vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10744961 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744961 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10744961 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7120/53
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 287 °C
CAS 540-72-7
Färg Vitt
pH 5,5 till 7,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel CNNaS
MDL-nummer MFCD00011123
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
InChI-nyckel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[S-]C#N
IUPAC-namn natriumcyanosulfanid
Molekylvikt (g/mol) 81.07
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Formel vikt 81,07 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.