Läs mer
Sodium Thiocyanate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15508194 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508194 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15508194 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 393801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Molekylformel CNNaS
MDL-nummer MFCD00011123
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
InChI-nyckel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[S-]C#N
IUPAC-namn sodium;thiocyanate
Molekylvikt (g/mol) 81.07
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Formel vikt 81.07
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 1.00kg