Läs mer
Natriumtiocyanatlösning 0,05 mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12973624 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12973624 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12973624 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 310 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 SEK
    522.05 SEK / 1000ml
    Save 149.95 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulphate
Förpackning Flaska
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Koncentration 0.05 M
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CO)O
IUPAC-namn propan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:16997