Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Thiosulphate |
| Förpackning | Bottle |
| CAS | 57-55-6 |
| Molekylformel | C3H8O2 |
| Koncentration | 1M (1N) |
| InChI-nyckel | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(CO)O |
| IUPAC-namn | propane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.095 |
| PubChem CID | 1030 |
| Visa mer |