Läs mer
Sodium Thiocyanate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Thiocyanate |
| Smältpunkt | 308°C |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011123 |
| Synonym | Sodium thiocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.07 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.74 g/cm3 at 20°C |