Läs mer
Natriumtiocyanat, TRC
Produktkod. 30003416
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30003416 25 g
1 options
Produktkod. 30003416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67363525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Molekylformel C N S . Na
Kvantitet 25 g
Synonym Thiocyanic acid, sodium salt (1:1), Sodium isothiocyanate (7CI), Thiocyanic acid, sodium salt (8CI,9CI), Haimased, Scyan, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate, Sodium thiocyanide
InChI formel InChI=1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[S-]C#N
IUPAC-namn natrium; Thiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 81.07
Formel vikt 80.9649