Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiomethoxide |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94 to 106% (Iodimetry) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3SNa |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | diethyl 1-tetradecanephosphonate, diethyl 1-tetradecylphosphonate, diethyl tetradecylphosphonate, acmc-20al9h, diethyl tetradecane-1-phosphonate, tetradecylphosphonic acid diethyl ester, tetradecyl-phosphonic acid diethyl ester, 1-tetradecanephosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, tetradecyl-, diethyl ester |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: freely soluble. |
| IUPAC-namn | natriummetylsulfanid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium thiomethoxide
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.