Läs mer
Natriumtiometoxid, 95 %, ren
Produktkod. 10361044 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10361044 1 g Glasflaska 1g
10043710 5 g Glasflaska 5g
10217223 25 g Glasflaska 25g
11955741 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10361044 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305710010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5188-07-8
Molekylformel CH3NaS
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00174316
InChI-nyckel RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
LEDER C[S-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiomethoxide
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94 to 106% (Iodimetry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SNa
Kvantitet 1 g
Synonym sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble.
IUPAC-namn natrium;metantiolat
Formel vikt 70.09
Procent renhet 95%
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.