Läs mer
Sodium Thiomethoxide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Thiomethoxide-d3 |
| CAS | 67612-77-5 |
| Molekylformel | CD3NaS |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1/i1D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])(S[Na])[2H] |
| IUPAC-namn | sodium methanethiolate-d3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.1 |
| Formel vikt | 73 |