Läs mer
Sodium Thiophene-2-carboxylate, LoGiCal
Produktkod. 30462674
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462674 10 mg
1 options
Produktkod. 30462674 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1081.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Thiophene-2-carboxylate
CAS 25112-68-9
Analyt- eller komponentnamn Sodium Thiophene-2-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H3 O2 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1
Lösningstyp Neat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1
IUPAC-namn sodium;thiophene-2-carboxylate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 149.9751 g/mol