Läs mer
Sodium Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Sodium Thiophene-2-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 25112-68-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H3 O2 S . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | sodium;thiophene-2-carboxylate |
| Visa mer |