Läs mer
Sodium thiophenolate, 90%
Produktkod. 11985751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11985751 10 g Glass bottle 10g
11995751 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436260100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 930-69-8 | C6H5NaS | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-69-8
Molekylformel C6H5NaS
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00066460
InChI-nyckel RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiophenolate, sodium thiophenoxide, sodium benzenethiolate, benzenethiol, sodium salt, sodium thiophenylate, sodium phenylthiolate, thiophenol sodium salt, unii-75gf5o2o8y, benzenethiol sodium salt, benzenethiol, sodium salt 1:1
PubChem CID 4110039
IUPAC-namn sodium;benzenethiolate
LEDER [Na+].[S-]C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiophenolate
Smältpunkt >300.0°C
Färg Beige to White
Fysisk form Powder
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 88% min. (Iodimetry)
Linjär formel C6H5SNa
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 132.16
Procent renhet 90%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium thiophenolate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.