Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiophenolate |
| Smältpunkt | >300.0°C |
| Färg | Beige to White |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 88% min. (Iodimetry) |
| Linjär formel | C6H5SNa |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vikt | 132.16 |
| Procent renhet | 90% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium thiophenolate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.