Läs mer
Natriumtiofosfathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418670
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418670 5 g 5g
11428670 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 056146.06
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 10489-48-2 | Na3O3PS | 180.00 g/mol
Natriumtiofosfathydrat används i tiosulfatassisterad syntes av en mängd olika diamin-CuCN-komplex. Inom analytisk kemi används det som en titrant i jodometri. Den finner användning som ett anjoniskt ytaktivt ämne i farmaceutiska preparat för att hjälpa till vid dispergering och ett motgift mot cyanidförgiftning. Det används för avklorering av kranvatten samt för att upprätthålla klornivåerna i simbassänger och akvarier. Det spelar en viktig roll vid guldutvinning. Det används också i alkyleringsreaktionen för att framställa Bunte-salter, dvs. S-alkyltiosulfonater, som finner tillämpning i syntesen av tioglykolsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10489-48-2
Molekylformel Na3O3PS
Molekylvikt (g/mol) 180.00
MDL-nummer MFCD00041513
InChI-nyckel RIFYBBXGYKFBFC-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium thiophosphate hydrate, sodium phosphorothioate hydrate, sodium thiophosphate tribasic hydrate, trisodium hydrate thiophosphate, trisodium hydrate phosphorothioate, sodium phosphorothioate-water 3/1/1, sodium thiophosphate tribasic: hydrate
PubChem CID 53442939
IUPAC-namn trinatrium;tiofosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiophosphate hydrate
Smältpunkt 53°C to 58°C
Färg Grön till vit
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,8693
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 179.93 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.