Läs mer
Natriumtiofosfathydrat
Produktkod. 11428670
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428670 25 g 25g
11418670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 056146.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 10489-48-2 ∣ Na3O3PS ∣ 180,00 g/mol
Natriumtiofosfathydrat används i tiosulfatassisterad syntes av olika diamine-CuCN-komplex. Inom analytisk kemi används det som titrant i iodometri. Det används som anjonisk surfaktant i farmaceutiska preparat för att underlätta spridning och som motgift mot cyanidförgiftning. Det används för avklorering av kranvatten samt för att upprätthålla klornivåerna i simbassänger och akvarier. Det spelar en viktig roll vid guldutvinning. Det används också i alkyleringsreaktionen för att framställa Bunte-salter, nämligen. S-alkyltiosulfonater, som används vid syntes av tioglykolsyra.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10489-48-2
Molekylformel Na3O3PS
Molekylvikt (g/mol) 180.00
MDL-nummer MFCD00041513
InChI-nyckel RIFYBBXGYKFBFC-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium thiophosphate hydrate, sodium phosphorothioate hydrate, sodium thiophosphate tribasic hydrate, trisodium hydrate thiophosphate, trisodium hydrate phosphorothioate, sodium phosphorothioate-water 3/1/1, sodium thiophosphate tribasic: hydrate
PubChem CID 53442939
IUPAC-namn trinatrium;tiofosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiophosphate hydrate
Smältpunkt 53 °C till 58 °C
Färg Grön till vit
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,8693
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 179,93 (Vattenfattig)
Kvalitet Ograderat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.