Läs mer
Natriumtiofosfat hydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Thiophosphate Hydrate |
| CAS | 10101-88-9 |
| Molekylformel | 3 Na . O3 P S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sodium Thiophosphate Hydrate, Phosphorothioic Acid, Trisodium Salt','Sodium Phosphorothioate (Na3PO3S), Sodium Thiophosphate, Trisodium Monothiophosphate, Trisodium Phosphorothioate, Trisodium Thiophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/3Na.H3O3PS/c;;;1-4(2,3)5/h;;;(H3,1,2,3,5)/q3*+1;/p-3 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])[S-] |
| IUPAC-namn | trisodium; Tiofosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.006 |
| Formel vikt | 179.9 |