Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,01 M, Chem-Lab
Produktkod. 11915517
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11915517 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11915517 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1428.1000
 Begränsad artikel
I lager
Används som redoxtitrant vid jodometri för TMAR klorbestämning enligt SERES. Natriumtiosulfat, 0,01 M, Chem-Lab är en lösning av 2,482 g Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O per 1 L H 2 O. Det är en oorganisk förening med utmärkt hållbarhet.
Tiosulfatanjonen reagerar stökiometriskt med jod i vattenlösning. På grund av denna reaktions kvantitativa karaktär används natriumtiosulfat som en redoxtitrant i volymetrisk analys och är en del av jodklockexperiment. Den kan användas för att mäta syrehalten i vatten och för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid, klor). Det har också många medicinska användningsområden.
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Smältpunkt 48,3 °C
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel H10Na2O8S2
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formel vikt 248,18 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.01mol/L
Densitet 1.00g/mL