Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,01N Standardiserad lösning
Produktkod. 11363777
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackningsstorlek:
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363777 1 L -
11353777 4 L 4 L
11343777 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035643.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Natriumtiosulfat, 0,01N standardiserad lösning används i volymetrisk analys för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid) samt klorhalten i blekpulver och vatten. Det används som en titrant i jodometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
Namnnotering Standardiserad lösning
Koncentration 0.01N
Linjär formel Na2S2O3
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Oblandbar med alkohol.
Formel vikt 158.1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.