Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,01N standardiserad lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050114
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackningsstorlek:
20 L
4 L
Produktkod. 11363777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035643.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Natriumtiosulfat, 0,01N standardiserad lösning används i volymetrisk analys för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid) samt klorhalten i blekpulver och vatten. Det används som en titrant i jodometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
Namnnotering Standardized Solution
Linjär formel Na2S2O3
Koncentration 0.01N
Löslighetsinformation Immiscible with alcohol.
Formel vikt 158.1
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.