Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,1 N standardlösning
Produktkod. 10173600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10173600 1 L Plastflaska 1 L
11944231 2.5 L Plastflaska 2.5 L
13468338 25 L Plasttrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10173600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 SEK
    442.65 SEK / 1 L
    Save 67.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens, volymetrisk standardlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastflaska
Molekylformel Na2O3S2
Linjär formel Na2S2O3
MDL-nummer MFCD00003499
Merck Index 15, 8821
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Molekylvikt (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formel vikt 158.11
Kvalitet Ograderat
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.0950 to 0.1050N (20°C)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.