Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,1 N standardlösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13468338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 13468338
Brand: Thermo Scientific Acros 124270250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens, volumetrisk standardlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 L
Molekylformel Na2O3S2
Linjär formel Na2S2O3
MDL-nummer MFCD00003499
Merck Index 15, 8821
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Molekylvikt (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formel vikt 158.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.0950 to 0.1050N (20°C)
Förpackning Plasttrumma
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.