Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 10080432
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10080432 1 L 1 L
11953243 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10080432 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1429.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 SEK
    154.68 SEK / 1 L
    Save 36.32 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används som redoxtitrant enligt ASTM D-1159 standarder. Natriumtiosulfat, 0,1 M, Chem-Lab är en lösning av 24,8148 g Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O per 1 L H 2 O. Det är en oorganisk förening med utmärkt hållbarhet för användning inom jodometri, speciellt för klorbestämning.
Tiosulfatanjonen reagerar stökiometriskt med jod i vattenlösning. På grund av denna reaktions kvantitativa karaktär används natriumtiosulfat som en redoxtitrant i volymetrisk analys och är en del av jodklockexperiment. Den kan användas för att mäta syrehalten i vatten och för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid, klor). Det har också många medicinska användningsområden.
Kemiska identifierare
CAS 10102-17-7 , 7732-18-5
Molekylformel H10Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 248.172
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Smältpunkt 48,3 °C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 248,18 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L
Densitet 1.00g/mL