Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,1 M, Chem-Lab
Beskrivning
Tiosulfatanjonen reagerar stökiometriskt med jod i vattenlösning. På grund av denna reaktions kvantitativa karaktär används natriumtiosulfat som en redoxtitrant i volymetrisk analys och är en del av jodklockexperiment. Den kan användas för att mäta syrehalten i vatten och för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid, klor). Det har också många medicinska användningsområden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Smältpunkt | 48.3°C |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 10 L |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| Formel vikt | 248.18g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.1mol/L |
| Densitet | 1.00g/mL |