Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,1M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11388584
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388584 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11388584 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO07311000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används inom analytisk kemi som en titrering i volymetrisk analys och som ett reduktionsmedel.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kaliumjodat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: Na 2 S 2 O 3•5H2O
  • Molmassa: 248,18 g/mol
  • CAS: 10102-17-7
  • EIN ECS nr: 231-867-5
  • Faktor: 0,999 1,–001
Specifikationer
CAS 10102-17-7
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Molekylformel H10Na2O8S2
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formel vikt 248,18 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L
Densitet ∼1,004 g/cm3