Läs mer
Sodium thiosulfate, 0.1N Standardized Solution
Produktkod. 11313787
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
Produktkod. 11313787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035645.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Natriumtiosulfat, 0,1N standardiserad lösning används i volymetrisk analys för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid) samt klorhalten i blekpulver och vatten. Det används som en titrant i jodometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
Fysisk form Liquid
Kvantitet 4 L
Löslighetsinformation Immiscible with alcohol.
IUPAC-namn disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
Formel vikt 158.1
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sodium thiosulphate: 1.58%; Water: 98.42%
Utseende Clear liquid
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.