missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,2M, Chem Lab™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 L |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.2mol/L |
| Densitet | 1,01g/mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering