Läs mer
Natriumtiosulfat, 13 % i vatten, EssentQ, Scharlab
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 10102-17-7 |
| Kvantitet | 125 mL |
| Molekylformel | H10Na2O8S2 |
| InChI-nyckel | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.17 |