Läs mer
Sodium Thiosulfate, 5-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Thiosulfate |
| Namnnotering | 5-Hydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 248.18 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.75kg |