Läs mer
Natriumtiosulfat, 98,5 %, extra rent, vattenfritt
Produktkod. 10072510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10072510 1 kg Plastflaska 1kg
10092910 500 g Plastflaska 500g
10472011 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11331790 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10072510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202870010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
Smältpunkt 48,0 °C
Färg Vitt
pH 6,0 till 8,5 (5 % soln. vid 20 °C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Förlust vid torkning 2 % (105 °C, 2 timmar) max.
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98% min. (på torrt ämne) (Jodimetri)
Linjär formel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 700 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Formel vikt 158.1
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.