Läs mer
Natriumtiosulfat, 99 %, för analys, vattenfritt
Produktkod. 15219656 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15219656 5 kg 5kg
15213406 250 g 250g
15271906 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15219656 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450620050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 SEK
    1778.65 SEK / 5kg
    Save 236.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
Smältpunkt 48,0 °C
pH 6,0 till 8,4 (5 % vattenlösning)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Förlust vid torkning 1 % max. (105 °C)
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Jodimetri)
Linjär formel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 700 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
IUPAC-namn dinatriumsulfanidsulfonat
Formel vikt 158.1
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.