Läs mer
Natriumtiosulfat, akkulut standardvolymlösning, slutkoncentration 0,1N
Produktkod. 11369329
Change view
Kvantitet:
1 U
6 U
Förpackningsstorlek:
1 enhet
6 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369329 1 U 1 enhet
11379329 6 U 6 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088628.LQ
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate Acculute Standard Volumetric Solution
Namnnotering Final Concentration 0.1N
Linjär formel Na2S2O3
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
Formel vikt 158.1
Kvantitet 1 U
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.