Läs mer
Natriumtiosulfat, vattenfritt vattenfritt, 98+%
Beskrivning
Natriumtiosulfat används i volymetrisk analys för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid) samt klorhalten i blekpulver och vatten. Det används för att framställa S-alkyltiosulfonater. Dessutom används den vid garvning av läder och vid fotografisk bearbetning. Det används som ett motgift mot cyanidförgiftning och fungerar som ett säkert avfallsmedium i kemilaboratorier när man arbetar med brom, jod och andra starka oxidationsmedel. Det är en viktig komponent i handvärmare och värmekuddar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumtiosulfat används i volymanalys för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid) samt klorhalten i blekpulver och vatten. Det används för att framställa S-alkyltiosulfonater. Dessutom används det vid garvning av läder och vid fotografisk bearbetning. Det används som motgift mot cyanidförgiftning och fungerar som ett säkert avfallsmedel i kemilaboratorier vid arbete med brom, jod och andra starka oxidationsmedel. Det är en viktig komponent i handvärmare och värmedynor.
Löslighet
Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Anteckningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka syror, starka oxidationsmedel, jod och kvicksilver.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium thiosulfate |
| Namnnotering | anhydra |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 1.667 |
| Linjär formel | Na2S2O3 |
| Merck Index | 14,8694 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i alkohol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.