Läs mer
Natriumtiosulfat, vattenfritt vattenfritt, 98+%
Produktkod. 11438267
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
missing translation for 'unitSize':
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11438267 2500 g 2500g
11428267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11438267 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A17629.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1499.40 SEK
    1218.65 SEK / 2500g
    Save 280.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158,10 g/mol
Natriumtiosulfat används i volymetrisk analys för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid) samt klorhalten i blekpulver och vatten. Det används för att framställa S-alkyltiosulfonater. Dessutom används den vid garvning av läder och vid fotografisk bearbetning. Det används som ett motgift mot cyanidförgiftning och fungerar som ett säkert avfallsmedium i kemilaboratorier när man arbetar med brom, jod och andra starka oxidationsmedel. Det är en viktig komponent i handvärmare och värmekuddar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumtiosulfat används i volymanalys för att uppskatta koncentrationen av vissa föreningar i lösning (väteperoxid) samt klorhalten i blekpulver och vatten. Det används för att framställa S-alkyltiosulfonater. Dessutom används det vid garvning av läder och vid fotografisk bearbetning. Det används som motgift mot cyanidförgiftning och fungerar som ett säkert avfallsmedel i kemilaboratorier vid arbete med brom, jod och andra starka oxidationsmedel. Det är en viktig komponent i handvärmare och värmedynor.
Löslighet
Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Anteckningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka syror, starka oxidationsmedel, jod och kvicksilver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate
Namnnotering anhydra
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.667
Linjär formel Na2S2O3
Merck Index 14,8694
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 158.1
Procent renhet 99%
Kvalitet Ograderat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.