Läs mer
Natriumtiosulfatkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N), Solstice
Produktkod. 15615260
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15615260 1 Pc. Varje
15625260 6 x 1 Ea. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15615260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 382431EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
för 1L standardlösning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-98-7
Molekylformel Na2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 158.10
MDL-nummer MFCD00003499
InChI-nyckel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC-namn dinatrium;dioxid-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium thiosulfate concentrate
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 Pc.
Linjär formel Na2S2O3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 158,11 g/mol
Förpackning Ampull
Produktbeteckning
  • Sodium thiosulfate concentrate